Learn More
CD117 Rat anti-Mouse, APC, Clone: 2B8, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech APC-65054-100UG
Artikelnummer. 16860456
  • 113.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The CD117 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with mouse il-3-dependent bone marrow mast cells of mouse CD117. This antibody recognizes mouse antigen. The CD117 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Spezifikation
Spezifikation
CD117
Monoclonal
0.1 mg/mL
Rat
Primary
Mouse
Flow Cytometry
2B8
APC
100 μg
16590
IgG2b