Learn More
IBA Lifesciences CD19 Nano-Strep
Nanokörper mit geringer Affinität, der zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert und speziell für murine CD19 entwickelt wurde
Marke: IBA Lifesciences 6-8507-150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CD19 Nano-Strep ist ein rekombinant exprimierter Nanokörper mit geringer Affinität, der zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert ist
- Aufgrund seiner geringen Affinität zum Ziel ist eine Erhöhung der Avidität erforderlich, um eine ausreichende Bindung an die Zelloberfläche zu gewährleisten
- Die Kombination von Nano-Streps mit einem Strep-Tactin™-Backbone führt zur Bildung von Komplexen, die stabil an Zellen binden.
- Nano-Streps wurden für die Traceless Affinity Cell Selection (Nano-TACS™) auf Grundlage unserer Strep-Tag™-Technologie entwickelt
Spezifikation
Lyophilisiert | |
Fluoreszierende Zellfärbung & Sortierung, Zellisolierung mit Magnet oder Affinitätschromatographie | |
Maus |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur