Learn More
CD3 Gamma Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2E9G7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-60347-100UL
Artikelnummer. 16880626
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The CD3 Gamma antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD3 Gamma. This antibody recognizes human antigen. The CD3 Gamma antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Spezifikation
CD3 Gamma
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Immunofluorescence
2E9G7
CoraLite 488
100 μL
917
IgG2b
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen