Learn More
CD3 Mouse anti-Human, APC, Clone: HIT3A, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 555342
270.71 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15868078
  • 271.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The HIT3a monoclonal antibody specifically binds to the human CD3 ε-chain, a 20 kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex found on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody can be mitogenic for T lymphocytes. The CD3 complex plays a role in signal transduction during antigen recognition by the T cell receptor for antigen. HIT3a antibody does not stain intracellular CD3 unlike the other CD3-specific clone, UCHT1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD3
Monoclonal
APC
Mouse
100 Tests
Immunology
Human
IgG2a κ
Flow Cytometry
HIT3A
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.