Learn More
IBA Lifesciences CD4 Fab-Strep
Zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniertes Fab-Fragment geringer Affinität
29.00 €
Spezifikation
Form | Lyophilisiert |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszierende Zellfärbung & Sortierung, Zellisolierung mit Magnet oder Affinitätschromatographie |
Beschreibung
- CD4 Fab-Strep ist ein rekombinant exprimiertes Fab-Fragment mit niedriger Affinität, das zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert ist
- Aufgrund seiner geringen Affinität zum Ziel ist eine Erhöhung der Avidität erforderlich, um eine ausreichende Bindung an die Zelloberfläche zu gewährleisten
- Die Kombination von Fab-Streps mit einem Strep-Tactin™-Backbone führt zur Bildung von Komplexen, die stabil an Zellen binden
- Fab-Streps wurden zur spurenlosen Affinitätszellselektion (Fab-TACS™) entwickelt, die auf unserer Strep-Tag™-Technologie basiert
Spezifikation
Lyophilisiert | |
Fluoreszierende Zellfärbung & Sortierung, Zellisolierung mit Magnet oder Affinitätschromatographie |