Learn More
CD43 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A11D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-66224-100UL
Artikelnummer. 16800756
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The CD43 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD43. This antibody recognizes human antigen. The CD43 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spezifikation
Spezifikation
CD43
Monoclonal
2000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Immunofluorescence
2A11D6
CoraLite 488
100 μL
6693
IgG2b