Learn More
CD45.1 Mouse anti-Mouse, APC, Clone: A20, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech APC-65092-100UG
Codice prodotto. 16810486
  • 65.89CHF / 100µg
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The CD45.1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with sjl mouse thymocytes and splenocytes of mouse CD45.1. This antibody recognizes mouse antigen. The CD45.1 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Specifica
Specifica
CD45.1
Monoclonal
0.2 mg/mL
Mouse
Primary
Mouse
Flow Cytometry
A20
APC
100 μg
19264
IgG2a
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato