Learn More
IBA Lifesciences CD45RA Isolationskit für FABian™
Für die automatisierte Trennung positiver Zellen. Das Isolationskit für FABian™ liefert markierungsfreie Zielzellen ohne die Verwendung von Antikörpern mit hoher Affinität und magnetischer Beads
90.41 € - 718.00 €
Spezifikation
Produkttyp Magnetloses Zellisolationskit
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Spenderquelle Menschliches Vollblut oder Buffy-Coat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of label-free cells
Ausreichend für 9 ml Vollblut
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16225350
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
6-6007-001
1 Kits, human Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16235350
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
6-6007-010
10 Kits, human Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Kit wird für die Auswahl von CD45RA positiven T-Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
  • Es enthält CD45RA-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
  • Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 9 ml Vollblut zu isolieren.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Magnetloses Zellisolationskit
    Menschliches Vollblut oder Buffy-Coat
    9 ml Vollblut
    2 °C bis 8 °C
    Isolation of label-free cells