Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cdc2-Like-Kinaseinhibitor, TG003
76.50 € - 447.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 300801-52-9 |
---|---|
Summenformel | C13H15NO2S |
Synonym | CLK-Hemmer; TG003 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15456529
|
Thermo Scientific Chemicals
J64690.#0 |
5 mg |
76.50 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15466529
|
Thermo Scientific Chemicals
J64690.MF |
50 mg |
447.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members. Reports show that TG003 modifies the regulation of alternative splicing modulated by phosphorylation of SR proteins in vitro, and rescues defects in the development of Xenopus caused by an overabundance of Clk activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TG003 ist ein Benzothiazol-Wirkstoff, der als spezifischer und ATP-kompetitiver Inhibitor von Clk-Familienmitgliedern wirkt.Chemische Identifikatoren
300801-52-9 | |
C13H15NO2S | |
CLK-Hemmer; TG003 |
Spezifikation
Weißgrau | |
TG003 ist ein Benzothiazol-Wirkstoff, der als spezifischer und ATP-kompetitiver Inhibitor von Clk-Familienmitgliedern wirkt. | |
C13H15NO2S | |
CLK-Hemmer; TG003 | |
Löslich in DMSO | |
Fest | |
CCN1C(SC2=C1C=C(OC)C=C2)=CC(C)=O | |
249.33 |
2 °C bis 8 °C | |
300801-52-9 | |
249,33g/mol | |
Lichtempfindlich | |
Signaltransduktionsreagenz | |
BGVLELSCIHASRV-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-ethyl-5-methoxy-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Keep cold
- Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: (Z)-1-(3-Ethyl-5-methoxy-3H-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one