Learn More
Invitrogen™ CDP-Star™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use) with Nitro-Block-II™ Enhancer
Gebrauchsfertiges chemolumineszierendes alkalisches Phosphatase-Substrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen oder lösungsbasierten Assays.
Marke:  Invitrogen™ T2218
Artikelnummer. 12674335
  • 542.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Chemilumineszierende Substrate bieten hochempfindliche Ersatzstoffe für das weit verbreitete fluorogene Substrat Methylumbelliferylphosphat (MUP) und das kolorimetrische Substrat p-Nitrophenylphosphat (pNPP). Eine geringe Hintergrundlumineszenz in Verbindung mit einer Lichtleistung von hoher Intensität ermöglicht die Erkennung alkalischer Phosphatase-Marker mit der höchstmöglichen Empfindlichkeit und dem höchstmöglichen Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Erkennen Sie alkalische Phosphatase- und alkalische Phosphatase-markierte Moleküle mit unvergleichlicher Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit
  • Hohe Empfindlichkeit bei membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting
  • Einsatz in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sondenassays, Enzym-Assays und Reporter-Genassays
  • Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmlichtemmission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
  • Enhancer erhöhen die Lichtleistung und Empfindlichkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ELISA-Substrat
Chemilumineszenz
Flasche
Alkalische Phosphatase
Raumtemperatur
100 ml
Flüssig
CDP-Star™, Nitro-Block-ll™, NovaBright™
Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.