Learn More
Wasser für die Molekularbiologie, getestet auf USP Sterilwasser
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6983003
Click to view available options
Menge:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
6 Stück
Kommt in RNase-freien, DNase-freien und Protease-freien Anwendungen zum Einsatz. Corning™ Wasser in Molekularbiologie-Qualität, getestet auf USP Sterilwasser, wird Vorbereitung von Puffern, zur DNA/RNA-Reinigung, DNA-Sequenzierung und für DNA-Bibliotheken, rekombinante DNA, für die Klonierung und Genkartierung verwendet.
  • Ideal für das Ansetzen von Reagenzien sowie Spülen von Glaswaren und Kunststoffartikeln
  • Getestet gemäß USP-Monograph für steriles gereinigtes Wasser
  • Bei der Herstellung von Wasser in molekularer Qualität kommen keine toxischen Substanzen, (auch kein DEPC) zum Einsatz.
Zertifizierungen
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 6 x 100 ml