Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Kurze Rollerflaschen aus Polystyrol 2.5X
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
2
24
Anzahl pro Karton:
24
48
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
- Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
- Garantiert dicht durch Sicherheitsschraubverschluss, co
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Gerippt |
Kapazität (metrisch) | 2100 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,8 in. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 48 |
Anzahl pro Packung | 24 |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 2125 cm2 |