Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ TC-Zellkulturkolben mit niederem Profil
Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Oberflächenbearbeitung. Greiner Bio-One CELLSTAR™ TC-behandelte Lo-Profile Zellkulturkolben sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und Human-DNA.
89.29 €
Spezifikation
Verschlussfarbe Rot
Kapazität (metrisch) 550 ml
Material Polystyrol
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 50
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10460613
Unterlagen ansehen
Greiner Bio-One
660160
Standard-Schraubdeckel
89.29 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Ausführung der Kolben ermöglicht einen effizienten Zugang zum Zellrasen mit Zellschabern und einen optimalen Zugang mit Pipetten
  • Seitliche Graduierung
  • Abgekanteter Hals
  • Standard-Schraubverschluss und 0.2 μm belüftete Filterkappe optional erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Polystyrol
50
Physikalische Oberflächenbehandlung
Steril
550 ml
Schräg
5
Ja
175 cm2