Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulosetriacetat
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cellulose triacetate |
Farbe | Weiß bis gelb |
Physikalische Form | Pellets oder Stäbchen |
Merck Index | 10, 1926 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform, methylene dichloride and, tetrachloroethane |
Menge | 500 g |
SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)OC(-*)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1O-* |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cellulose triacetate