Learn More
CENPF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 28568-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17659636
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
CENPF Polyclonal antibody apecifically detetects CENPF antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
CENPF
Polyclonal
Unconjugated
NM_016343
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
700 μg/mL
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
CENPF
CENPF fusion protein Ag29665
150 μL
1063
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.