Learn More
CENPJ Rabbit anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL594-11517-100UL
Artikelnummer. 17224776
  • 450.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CENPJ, also named as CPAP, LAP and LIP1, belongs to the TCP10 family. It plays an important role in cell division and centrosome function by participating in centriole duplication. CENPJ inhibits microtubule nucleation from the centrosome.
Spezifikation
Spezifikation
CENPJ
Polyclonal
CoraLite 594
100 μL
55835
Liquid
Immunofluorescence
1000 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Mouse