Learn More
Cerium(III)-acetatsesquihydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 537-00-8 | C6H9CeO6 | 317.248 g/mol
53.57 € - 726.62 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 537-00-8 |
---|---|
Summenformel | C6H9CeO6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 317.248 |
MDL-Nummer | MFCD00051060 |
InChI-Schlüssel | VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate |
PubChem CID | 10826 |
IUPAC-Name | Cer(3+);triacetat |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11361079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011324.09 |
10 g |
53.57 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11371079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011324.18 |
50 g |
229.14 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11351079
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011324.30 |
250 g |
726.62 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cerium(III) acetate is used in combination with bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols. It is used in glass manufacturing, glass Polishing, optical Glass making and polishing, pigments, pharma, Specialty chemicals electronic, oaint and driers, dyes and pigments, paper industries etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
537-00-8 | |
317.248 | |
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K | |
10826 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3] |
C6H9CeO6 | |
MFCD00051060 | |
cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate | |
Cer(3+);triacetat |
Spezifikation
Cerium(III) acetate sesquihydrate | |
537-00-8 | |
(REO) | |
MFCD00051060 | |
Soluble in water (265g/L) at 15°C. | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ce+3] | |
317.248 | |
344.28 (317.26 Anhydrous) | |
Reacton™ |
308°C (decomposition) | |
Kristalline Aggregate | |
C6H9CeO6 | |
cerium acetate, cerous acetate, cerium 3+ acetate, cerium iii acetate, cerium triacetate, cerium 3+ triacetate, unii-yyb5291r2h, acetic acid, cerium 3+ salt, cerium iii acetate sesquihydrate | |
VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K | |
Cer(3+);triacetat | |
10826 | |
99.99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H318-H335-H315
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-654-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen