Learn More
Cer(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO)
Artikelnummer. 11386918
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-88-5
Summenformel CeF3
Molekulargewicht (g/mol) 197.111
MDL-Nummer MFCD00010932
InChI-Schlüssel QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
PubChem CID 24457
IUPAC-Name Cer(3+);trifluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Spezifikation
Siedepunkt ∼2300°C
Chemischer Name oder Material Cerium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1460°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Klümpchen
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,1998
Löslichkeitsinformationen Soluble in strong mineral acids.
Formelmasse 197.12
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.16 g/mL