Learn More
Cer(III)-oxalathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318007
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15750-47-7
Summenformel C6Ce2O12
Molekulargewicht (g/mol) 544.29
MDL-Nummer MFCD00013082
InChI-Schlüssel ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) oxalate hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2001
IUPAC-Name Cer;oxalsäure;hydrat
Formelmasse 544.29 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch