Learn More
Cer(IV) und verdünnte Salpetersäure, Ätzlösung, Ce(IV) Konzentration 0.25 N, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339767
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD01866052
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) and Dilute Nitric acid
Namenshinweis Etchant Solution
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
UN-Nummer UN3098
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ce(IV) concentration 0.25N