Learn More
Cer(IV)-sulfat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368887
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60627-09-0
Summenformel CeF4
Molekulargewicht (g/mol) 216.11
MDL-Nummer MFCD00049422
InChI-Schlüssel SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J
Synonym cerium iv fluoride hydrate, acmc-20alhu, cerium 4+ fluoride-water 1/4/1
PubChem CID 71317457
IUPAC-Name Cer(4+);tetrafluorid;hydrat
SMILES F[Ce](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) fluoride hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Slowly hydrolyzed by cold water
Formelmasse 216.11 (Anhydrous)