Learn More
Zertifizierte pH-Pufferlösung, UKAS ISO 17025/ISO 17034-zertifiziert, 20 °C
Speziell für die Verifizierung und Kalibrierung von pH-Messgeräten geeignet. Farbcodiert zur einfachen Identifizierung des erforderlichen pH-Werts und mit Konservierungsmitteln gegen Pilze/Schimmelinhibitoren versetzt. Die pH-Werte sind rückführbar auf NIST (National Institute Standards and Technology).
27.63 €
Spezifikation
Analysenzertifikat UKAS ISO 17025 / ISO 17034
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
16050280
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific
PH4-20CF
4 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16070280
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific
PH7-20CF
7 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16030272
Unterlagen ansehen
Paragon Scientific
PH10-20CF
10 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifizierte Lösungen für 20 °C mit einer Genauigkeit von ± 0,01
  • Zertifizierte pH-Pufferlösungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
  • Erhältlich als farbcodierte Lösungen für eine einfache Identifizierung
  • Erhältlich mit Konservierungsmitteln gegen Pilze/Schimmelinhibitoren
  • Mit Zertifikat, Sicherheitsdatenblatt (SDS) und Korrelationstabelle zu pH-Wert und Temperatur
  • Die Lieferung erfolgt in manipulationssicheren 500 ml-Behältern. Für weitere Volumina wenden Sie sich bitte direkt an uns.
  • Jede Lösung hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten
Spezifikation
Spezifikation
UKAS ISO 17025 / ISO 17034
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.