Learn More
Caesium, silberfarbener Feststoff, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334648
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-46-2
Summenformel Cs
Molekulargewicht (g/mol) 132.91
MDL-Nummer MFCD00134037
InChI-Schlüssel TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMILES [Cs]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium
Farbe Silber
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 50 g
IUPAC-Name Caesium