Learn More
Cäsiumnitrat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378883
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-18-6
Summenformel CsNO3
Molekulargewicht (g/mol) 194.91
MDL-Nummer MFCD00010963
InChI-Schlüssel NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC-Name Caesium;nitrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium nitrate
Schmelzpunkt 414.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel CsNO3
Merck Index 15,2014
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 9.16g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in alcohol
Formelmasse 194.91
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.68
Dichte 3.6800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.