Learn More
Cäsiumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
213.06 € - 710.54 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-18-6
Summenformel CsNO3
Molekulargewicht (g/mol) 194.909
MDL-Nummer MFCD00010963
InChI-Schlüssel NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC-Name Caesium;nitrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11368937
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038617.14
25 g
213.06 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11378937
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
038617.22
100 g
710.54 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cesium nitrate prisms are used in infrared spectroscopy, x-ray phosphors and scintillation counters. It is a precursor material for the synthesis of cesium nitratocuprate and cesium salts. Cesium nitrate doped on carbon-based ruthenium catalyst plays an important role in synthesis of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7789-18-6
194.909
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
62674
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
CsNO3
MFCD00010963
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
Caesium;nitrat
Spezifikation
(decomposition)
414°C
Weiß
99.999% (Metal basis)
MFCD00010963
Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
[N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
194.909
194.91
1.55
White crystalline powder
Cesium nitrate
7789-18-6
Kristallin
CsNO3
cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Caesium;nitrat
62674
Geruchsneutral
Hygroskopisch
3.68
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P220-P221-P264-P270-P272-P280-P301+P312-P308+P313-P330-P370+P378q-P370+P380+P375-P372-P501c
H271-H302-H361f.
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-146-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FL0700000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen