Learn More
Caesiumsulfat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
55.88 € - 212.06 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10294-54-9 |
---|---|
Summenformel | Cs2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 361.87 |
MDL-Nummer | MFCD00010959 |
InChI-Schlüssel | FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate |
PubChem CID | 25137 |
SMILES | [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11396717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010027.14 |
25 g |
55.88 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11306727
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010027.22 |
100 g |
212.06 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions, which finds application in isopycnic centrifugation especially for DNA purification and recovery. It acts as a catalyst for sulfur dioxide oxidation with vanadium or vanadium pentoxide. Further, it acts as a metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10294-54-9 | |
361.87 | |
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L | |
25137 |
Cs2O4S | |
MFCD00010959 | |
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate | |
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Cesium sulfate | |
10294-54-9 | |
Pulver | |
Cs2O4S | |
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate | |
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L | |
Dicaesium(1+) Sulfat | |
25137 | |
Hygroskopisch | |
4.24 g/cm3 at 20°C |
1010°C | |
Weiß | |
99.9% (Metal basis) | |
MFCD00010959 | |
Very soluble in water. Slightly soluble in alcohol,acetone,pyridine. | |
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
361.87 | |
361.87 | |
White powder |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H361f-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 233-662-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen