Learn More
Kohle, technisch, aktiviert für Gasadsorption, 10 -18 Mesh, Granular, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10354930
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-44-0
Summenformel C
MDL-Nummer 133992
Spezifikation
Schmelzpunkt 3652°C
Farbe Schwarz
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 1 kg
Formelmasse 12g/mol
Physikalische Form Fest
Produktidentifikator
  • Activated charcoal