Learn More
Kohle, technisch, SLR, Laub, Holz, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10253420 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
1 kg, Pulvergefäß aus Kunststoff
Spezifikation
CAS 7440-44-0
Farbe Schwarz
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C
MDL-Nummer 133992
Menge 1 kg
Physikalische Form Fest
Produktidentifikator
  • Charcoal, powder, animal