Learn More
Molecular Probes™ Chloromethyl Latex Beads, 4% w/v, 0.4 μm
Chlormethyl-Latex-Beads, 4 % w/v, 0,4 μm
Marke:  Molecular Probes™ C37346
Artikelnummer. 11500116
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, weswegen sich die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen eignen.
Der Chlormethyllatex hat eine hohe Dichte an Chlormethylgruppen, die an die Styrolmonomereinheit angeschlossen sind. Diese reaktiven funktionellen Oberflächengruppen reagieren unter milden wässrigen Bedingungen in einem einstufigen Prozess direkt mit Aminogruppen in Antikörpern, Antigenen oder anderen Liganden zu einem stabilen kovalenten Produkt. Die Partikel werden durch negativ geladene Sulfatgruppen stabilisiert. Diese Art von Partikeln kann sowohl bei hohen als auch bei niedrigen pH-Werten eingesetzt werden. Dies ist ein hydrophober Latex.
Mikrokugeln sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
  • 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 Mikrometer
  • 20 verschiedene Oberflächen – für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
  • Tensidfrei – ultrasauber
  • Verschiedene Mengen – von Milliliter bis 500 Liter
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelbindung und Kontrastreagenzien)
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
Superaktive Latex-Beads
Raumtemperatur
0,4 μm
Polystyrol
IDC
Chlormethyl