Learn More
Chloroquin-Diphosphatsalz, 99.6 %, MP Biomedicals™
147.00 € - 268.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 50-63-5 |
---|---|
Summenformel | C18H32ClN3O8P2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 515.86 |
MDL-Nummer | MFCD00069852 |
InChI-Schlüssel | QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | Chloroquin-Diphosphat, Chloroquin-Phosphat, Aralen-Phosphat, Chingamin-Phosphat, Chloroquin-bis-Phosphat, Alermin, Aralen-Diphosphat, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine |
PubChem CID | 64927 |
IUPAC-Name | 4-N-(7-Chlorquinolin-4-yl)-1-N1-N-Diethylpentan-1,4-Diamin; Phosphorsäure |
SMILES | OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11446331
|
MP Biomedicals
0219391980 |
100 g |
147.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11456331
|
MP Biomedicals
0219391983 |
250 g |
268.00 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
50-63-5 | |
515.86 | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
64927 | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
C18H32ClN3O8P2 | |
MFCD00069852 | |
Chloroquin-Diphosphat, Chloroquin-Phosphat, Aralen-Phosphat, Chingamin-Phosphat, Chloroquin-bis-Phosphat, Alermin, Aralen-Diphosphat, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
4-N-(7-Chlorquinolin-4-yl)-1-N1-N-Diethylpentan-1,4-Diamin; Phosphorsäure |
Spezifikation
Chloroquindiphosphatsalz | |
Weiß | |
C18H32ClN3O8P2 | |
Chloroquin-Diphosphat, Chloroquin-Phosphat, Aralen-Phosphat, Chingamin-Phosphat, Chloroquin-bis-Phosphat, Alermin, Aralen-Diphosphat, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 | |
515.86 | |
515.9 |
50-63-5 | |
0.996 | |
MFCD00069852 | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
4-N-(7-Chlorquinolin-4-yl)-1-N1-N-Diethylpentan-1,4-Diamin; Phosphorsäure | |
64927 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Chloroquine Diphosphate Salt
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Chloroquinone Phosphate