Learn More
Chlortriisopropylsilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403627
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 13154-24-0 | C9H21ClSi | 192.80 g/mol
Chlorotriisopropylsilane is used as a silylating agent in neucleotide synthesis. It is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlortriisopropylsilan wird als Silylierungsmittel bei der Synthese von Nukleotiden verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung chemischer Substanzen wie Pharmazeutika und in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13154-24-0
Summenformel C9H21ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 192.80
MDL-Nummer MFCD00009656
InChI-Schlüssel KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
PubChem CID 139400
IUPAC-Name Chlor-tri(propan-2-yl)silan
SMILES CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 200°C
Chemischer Name oder Material Chlorotriisopropylsilane
Menge 250 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 1737446
Flammpunkt 62°C (144°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 192.81
Reinheit (%) ≥97%
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.4535
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.908