Learn More
Chlortriphenylsilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
100 g
Beschreibung
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chlorotriphenylsilan wird als Silylierungsmittel verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
Chlorotriphenylsilan wird als Silylierungsmittel verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 188°C to 189°C (3mmHg) |
Chemischer Name oder Material | Chlorotriphenylsilane |
Schmelzpunkt | 91°C to 96°C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1820487 |
Flammpunkt | >200°C (392°F) |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 294.86 |
Reinheit (%) | 96% |