Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN/SiOH SPE-Säule aus Polypropylen
284.00 € - 392.00 €
Spezifikation
Säulentyp | SPE |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktiona-Analyse von PAH |
Sorbens | Chromabond CN/SiOH |
Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
Funktionalität/ Interaktionstyp | P-P-Wechselwirkung |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10584431
|
Macherey-Nagel™
730112 |
3 mL | 500 mg | N/A | |||||
10249741
|
Macherey-Nagel™
730135 |
6 mL | 500mg/1g |
284.00 €
30 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SPE | |
Chromabond CN/SiOH | |
P-P-Wechselwirkung |
Festphasenextraktiona-Analyse von PAH | |
Säule für die Festphasenextraktion |