Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730956
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PS/DVB-Copolymer | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktion | |
CHROMABOND HR-XC | |
Sphärisch | |
800 m2/g |
3 mL | |
60mg | |
85 μm | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
65 bis 75 Å |