Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTS Trennsäule
Trennen Verbindungen mit Schwerkraftflussphasentrennung. Chromabond™ PTS Trennsäulen sind in einer Vielzahl von Kapazitäten für Lösungsmittel erhältlich, die schwerer als Wasser sind.
Marke: Macherey-Nagel™ 730714
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Automatische Trennung eines zweiphasigen Gemisches ohne Trenntrichter
- Zweiphasige Gemische werden vollständig auf die Säule angewendet, und die Phasengrenze wird ohne weitere Arbeit bestimmt.
- Die spezielle Membran stoppt den Fluss automatisch, wenn die untere Phase durchgelaufen ist.
- Die obere Phase verbleibt in der Säule, daher stehen beide Phasen für die weitere Analyse zur Verfügung.
- Säulen dürfen nicht mit Vakuum oder Druck betrieben werden
- PTS für Lösungsmittel, die schwerer als Wasser sind, z. B. für Trichlormethan, Dichlormethanmaximale Größe 150 ml
Spezifikation
6 mL | |
Für Lösungsmittel schwerer als Wasser, für Trichlormethan, Dichlormethan | |
Phasentrennsäule |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Chromabond PTS |