Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 5
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hochreines Papier.
- Ideal für Blotting und Chromatographie.
- Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | 100/Packung, 90 g/m2 |
Abmessungen (L x B) | 200 mm x 200 mm |
Filmdicke | 0,18 mm |
Format | Bogen |
Güte | FN 5 |
Material | Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche) |