Learn More
Bochem™ PVC-beschichtete 3 Finger-Klemmen aus Chromstahl
Mit Schaft. Die Spannweite der Bochem™ PVC-beschichteten 3-Fingerklemmen aus Chromstahl ist über 2 Stellschrauben einzeln einstellbar.
29.65 € - 38.25 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | 3-Finger-Klemme |
Material | Chromstahl |
Länge (metrisch) | 150 mm |
Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10556951
|
Bochem™
5626 |
0 bis 35 mm |
38.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10460923
|
Bochem™
5627 |
0 bis 60 mm |
29.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Finger PVC-beschichtet
- Abstandsweite unabhängig anpassbar durch 2 Regulierungsschrauben
- Mit Stab
Spezifikation
Je 1 | |
Chromstahl | |
10 mm |
3-Finger-Klemme | |
150 mm |