Learn More
Chromwürfel, typisch 6.35 mm (0.25 Zoll) quadratisch, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354358
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-47-3
Summenformel Cr
Molekulargewicht (g/mol) 52.00
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC-Name Chrom
SMILES [Cr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium cubes
Namenshinweis Typically 6.35mm (0.25 in.) square
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Form Würfel