Learn More
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
62.91 € - 159.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS 10060-12-5
Summenformel Cl3CrH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 266.44
MDL-Nummer MFCD00149660
InChI-Schlüssel LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Synonym chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
PubChem CID 104957
ChEBI CHEBI:53442
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11310939
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010686.06
5 g
62.91 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11300939
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010686.14
25 g
159.80 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Chromium(III) chloride hexahydrate is used as an organic synthesis catalyst and as an additive to intravenous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10060-12-5
266.44
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
104957
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Cl3CrH12O6
MFCD00149660
chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
CHEBI:53442
Spezifikation
Chromium(III) chloride hexahydrate
10060-12-5
Kristalline Aggregate
Cl3CrH12O6
MFCD00149660
14,2222
Soluble in water and alcohol. Insoluble in diethyl ether.
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
266.44
CHEBI:53442
99.998%
Geruchsneutral
83°C
Grün
(Metallbasis)
CrCl3·6H2O
UN3260
chromium iii chloride hexahydrate, chromic chloride hexahydrate, hexaaquachromium chloride, chromium trichloride hexahydrate, trichlorochromium hexahydrate, chromium chloride hexahydrate, hexaaquachromium iii chloride, chrom iii-chlorid, chromium 3+ chloride hexahydrate, chlorid chromity hexahydrat czech
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Chrom(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
104957
266.45 (158.35 Anhydrous)
Puratronic™
1.835 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H314-H318-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P234-P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H302-H317
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-038-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GB5450000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen