Learn More
Chrom(III)-fluorid, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348617
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
CAS: 7788-97-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7788-97-8
MDL-Nummer MFCD00016045
Synonym chromium fluoride, chromic fluoride, chromium 3+ trifluoride, acmc-1bht2, chromium 3+ ion trifluoride, chromic fluoride, solid un1756 corrosive, chromic fluoride, solution un1757 corrosive
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(III) fluoride
Schmelzpunkt >1000°C
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1756
Merck Index 14,2223
Formelmasse 108.99
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.8 g/mL