Learn More
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98.0 bis 102.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15612610 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
ACS-Reagenz, ≥98%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7788-99-0
Summenformel CrH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 499.386
MDL-Nummer MFCD00149917
InChI-Schlüssel ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Synonym Chromkaliumsulfat-Dodecahydrat, Chromalumdodecahydrat, Kalium-Chrom-Alaundodecahydrat, Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat, Chrom-III-kaliumsulfat 1:1:2 , Dodecahydrat, Schwefelsäure, Chrom3 + Kaliumsalz 2:1:1 , Dodecahydrat, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC-Name Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chrom(III)-kaliumsulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 89 °C
Farbe Violett
Menge 500 g
Strukturformel CrK(SO4)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 499.4 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 102.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.8320 g/cm3