Learn More
CIAPIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 12638-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16800464
  • 385.92CHF / 150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CIAPIN1 is a cytokine-induced inhibitor of apoptosis with no relation to apoptosis regulatory molecules of the BCL2 or CASP families. Expression of CIAPIN1 is dependent on growth factor stimulation.
Spécification
Spécification
CIAPIN1
Polyclonal
Unconjugated
CIAPIN1
2810413N20Rik, Anamorsin, CIAPIN1, DRE2, PRO0915
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
109006, 307649, 57019
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5XID1, Q6FI81, Q8WTY4
CIAPIN1
CIAPIN1 Fusion Protein Ag3333
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis