Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs Variomag ™ Compact et Maxi
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Compact et Maxi sont inusables et sans entretien; leur conception hermétique permet de s'adapter aux environnements les plus exigeants.
Marque:  Thermo Scientific™ 50088133
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10601342
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Compact et Maxi sont inusables et sans entretien; leur conception hermétique permet de s'adapter aux environnements les plus exigeants.
Les agitateurs Variomag des gammes Compact et Maxi sont fournis avec le contrôleur de votre choix.
Grâce à leurs puissants aimants et à l'absence de pièces amovibles, ces agitateurs à entraînement par induction ont été conçus pour être placés dans des bains d'eau et des incubateurs.
  • Remarquable résistance mécanique, physique, thermique et chimique Grandes surfaces de travail planes et faciles à nettoyer Leur boîtier hermétique résiste à la poussière et aux micro-organismes Boîtier en acier inoxydable offrant une excellente résistance chimique Tous les modèles peuvent être immergés dans des bains d'eau jusqu'à 50 °C Conditions de fonctionnement : entre -10 °C et +56 °C à l'air libre ; entre 0 °C et 50 °C immergés dans l'eau Catégorie de protection IP68 Liaison et synchronisation jusqu'à 8 agitateurs Compact ou de 4 agitateurs Maxi à l'aide d'un contrôleur avec répartiteurs en option et agitateur Compact 50088137 ou agitateur Maxi 50088127
Agitateur Maxi avec commande externe
  • Vitesse d'agitation jusqu'à 2 000 tr/min Volumes d'agitation jusqu'à 5 L Réglages ajustables de la puissance disponibles sur le Telemodul 20 C ; le Telemodul 40 C offre une consommation d'énergie et d'émission de chaleur réduites
Agitateur Compact avec commande externe
  • Vitesse d'agitation jusqu'à 1400 tr/min Volumes d'agitation jusqu'à 1,5 L Réglages ajustables de la puissance disponibles sur le Telemodul 20 C ; le Telemodul 40 C offre une consommation d'énergie et d'émission de chaleur réduites.
Faites votre choix parmi trois unités de commande différente (fournies avec l'agitateur). Choisissez entre le contrôleur Telemodul standard et sa conception compact/gain de place, le Telemodul 20 C avec commandes pilotées par microprocesseur, réglage ajustable de la puissance et fonction de programmation, et le Telemodul 40 C proposant des vitesses plus élevées, davantage de puissance réglable et un contrôle via l'ordinateur.
Les unités 100/240 V sont dotées d'une série de câbles et de diverses fiches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
130 à 1 400 tr/min
Acier inoxydable
Carré
3/6/9/12 W
1,378 in
4,7 in
4,7 in
Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC)
IP68
Agitateur
1 kg
1
1,5 L
100/240 V
4,7 x 4,7 x 1,378 in (120 x 120 x 35 mm)
35 mm
120 mm
120 mm
Agitateur compact avec Telemodul 20 C
-10°C à +56°C (fonctionnement)
2,2 lb
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.