Learn More
CIS-2,6 -Dimethylpiperidin, 97+ %, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | cis-2, 6-Dimethylpiperidine |
Namenshinweis | 99%, min. 95% cis-isomer |
CAS Min. % | 97.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.8400g/mL |
Siedepunkt | 127°C to 128°C |
Flammpunkt | 11°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97% min. (GC) |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- cis-2,6-Dimethylpiperidine
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.