Learn More
cis-Epoxybernsteinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15259916
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 16533-72-5 | C4H4O5 | 132.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16533-72-5
Summenformel C4H4O5
Molekulargewicht (g/mol) 132.07
MDL-Nummer MFCD00191645
InChI-Schlüssel DCEMCPAKSGRHCN-XIXRPRMCSA-N
Synonym cis-epoxysuccinic acid, 2r,3s-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, cis-oxirane-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel, 2,3-oxiranedicarboxylic acid, 2r,3s-rel-9ci
PubChem CID 2734802
IUPAC-Name (2S,3R)-Oxiran-2,3-Dicarbonsäure
SMILES C1(C(O1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material cis-Epoxysuccinic acid
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formelmasse 132.07
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-Epoxysuccinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.