Learn More
Zitronensäure, 99.5 bis 100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15602890 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, E330, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zitronensäure, Zitronensäure, wasserfrei, Zitro, Wasserfreie Zitronensäure, Zitrat, Zitretten, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zitronensäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Strukturformel HOC(COOH)(CH2COOH)2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 383 g/l bei 25 °C, wenig löslich in Diethylether, frei löslich in Alkohol
Formelmasse 192.12
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
Menge 6 x 1 kg
Explosionsgrenze 8 % (65 °F)
Glührückstand ≤0.05 % (als SO4)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid