Learn More
Zitronensäure, Triammoniumsalz, +97%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593406 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50g
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-72-8
Summenformel C6H20N3O7+3
Molekulargewicht (g/mol) 246.24
MDL-Nummer MFCD00036406
InChI-Schlüssel YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonym ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC-Name Azan;[3-Carboxy-1,3-Dihydroxy-4-[Oxonio(Oxoniumyliden)Methyl]Butyliden]Oxidan
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, triammonium salt
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 50g
Formelmasse 243.22
Reinheit (%) ≥97.0%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristalle