Learn More
Zitronensäure, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zitronensäure |
Formelmasse | 210.14 |
Güte | FCC/USP |
Menge | 500 g |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Relative Dichte | 1 l = 1.54 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citric Acid Monohydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid, monohydrate