Learn More
Honeywell™ Retaining Covers for Prefilter Pads
Retaining Covers for Prefilter Pads are used in conjunction with Honeywell™ cartridges on twin-filter respirators
Marke: Honeywell™ N750036A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz mit P2 Vorfiltern
- Enthält ein Paar/Spinne und Halterung
- Fixiert den P2-Vorfilter sicher
Spezifikation
Bayonet Gas/Vapor Cartridges on N-Series Respirators | |
Requires Honeywell™ Prefilter Pads [7506P2 (Particulate, P2)] | |
P2-Vorfilter | |
N750036A |
Weiß | |
Retainer Cover for Prefilter Pads | |
Zahnkranz und Halterung | |
907,6 g |