Learn More
Zwiebel™ Gewichtesatz der Klasse E2 mit COFRAC-Kalibrierzertifikat
555.00 € - 1555.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz mit Wägegeräten mit Spezialgenauigkeit Klasse I |
---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11850972
|
Zwiebel™
PBI5684K |
1 bis 1000 g |
1555.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11830932
|
Zwiebel™
PBI56832 |
1 bis 500 mg |
555.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Für den Einsatz mit Wägegeräten mit Spezialgenauigkeit Klasse I |